Print…
tert-Butyl [2-(methylamino)ethyl]carbamate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Methylamino)ethylamine hydrochloride, N1-BOC protected, Boc-2-methylamino-ethylcarbamate hydrochloride, 1-(Boc-amino)-2-(methylamino)ethane Hydrochloride, N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(methylamino)ethylamine hydrochloride
OR0802-1G OR0802-5G OR0802-250MG
APOSOR0802-1GEA 45.1 EUR
APOSOR0802-1G APOSOR0802-5G APOSOR0802-250MG
tert-Butyl [2-(methylamino)ethyl]carbamate hydrochloride 95%
tert-Butyl [2-(methylamino)ethyl]carbamate hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₂·ClH
Ponto de Fusão: 129…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06796281
Número CAS: 202207-79-2