Print…
N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0754-10MG OR0754-50MG
APOSOR0754-10MGEA 115 EUR
APOSOR0754-10MG APOSOR0754-50MG
N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
Fórmula: C₁₅H₁₅N₅O
Peso Molecular: 281.312 g/mol
Ponto de Fusão: 200…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01567008
Número CAS: 108825-65-6