Print…
Tetramethylsuccinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0747-1G OR0747-250MG
APOSOR0747-1GEA 406 EUR
APOSOR0747-1G APOSOR0747-250MG
Tetramethylsuccinic acid
Tetramethylsuccinic acid
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Ponto de Fusão: 204…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00829122
Número CAS: 630-51-3