Print…
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate hydrochloride, 3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine hydrochloride
OR0735-10G OR0735-5G
APOSOR0735-10GEA 487 EUR
APOSOR0735-10G APOSOR0735-5G
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂·ClH
Ponto de Fusão: 181…182 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06691424
Número CAS: 1000796-62-2