Print…
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0665-1G OR0665-5G OR0665-500MG
APOSOR0665-1GEA 168 EUR
APOSOR0665-1G APOSOR0665-5G APOSOR0665-500MG
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile 97%
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile
Fórmula: C₁₀H₁₁N₃O
Ponto de Fusão: 115…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00832846
Número CAS: 259683-28-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III