Print…
Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0605-1G OR0605-250MG
APOSOR0605-1GEA 143 EUR
APOSOR0605-1G APOSOR0605-250MG
Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₈H₆N₂O₂S
Ponto de Fusão: 118…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01566550
Número CAS: 23616-15-1