Print…
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0597-1G OR0597-250MG OR0597-5G
APOSOR0597-1GEA 62.5 EUR
APOSOR0597-1G APOSOR0597-250MG APOSOR0597-5G
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₂
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01313708
Número CAS: 202146-16-5