Print…
2-Amino-1,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,6-Dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine, DMIP
OR0518T-100MG OR0518T-10MG OR0518T-5MG
APOSOR0518T-100MGEA 2120 EUR
APOSOR0518T-100MG APOSOR0518T-10MG APOSOR0518T-5MG
2-Amino-1,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
2-Amino-1,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
A mutagenic cogener of PHIP.
Fórmula: C₈H₁₀N₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00269879
Número CAS: 132898-04-5