Print…
(R)-Aminocarnitine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0340T-50MG OR0340T-5MG OR0340T-25MG
APOSOR0340T-50MGEA 1970 EUR
APOSOR0340T-50MG APOSOR0340T-5MG APOSOR0340T-25MG
(R)-Aminocarnitine
(R)-Aminocarnitine
Inhibits fatty acid oxidation. Acts as a hypoglycemic and antiketogenic compound and alterslipidic metabolism inhibiting carnitine acetyltransferase (CAT) and carnitinepalmitoyltransferase (CPT)
Fórmula: C₇H₁₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 153 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00797591
Número CAS: 98063-21-9