Print…
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Cyclopentyloxy)-4-formylanisole
OR0323-50MG OR0323-100MG
APOSOR0323-50MGEA 21.9 EUR
APOSOR0323-50MG APOSOR0323-100MG
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₃H₁₆O₃
Peso Molecular: 220.264 g/mol
Ponto de ebulição: 124…126 °C (0.05 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673136
Número CAS: 67387-76-2