Print…
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR0307-1G OR0307-5G
APOSOR0307-1GEA 72.5 EUR
APOSOR0307-1G APOSOR0307-5G
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil 97%
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃OS
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01312949
Número CAS: 290313-19-8