Print…
(Morpholin-4-yl)(piperazin-1-yl)methanone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0241-1G OR0241-250MG
APOSOR0241-1GEA 72.5 EUR
APOSOR0241-1G APOSOR0241-250MG
(Morpholin-4-yl)(piperazin-1-yl)methanone 98%
(Morpholin-4-yl)(piperazin-1-yl)methanone
Fórmula: C₉H₁₇N₃O₂
Ponto de Fusão: 85…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03844725
Número CAS: 98834-08-3