Print…
Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-[5-Amino-4-(ethoxycarbonyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-benzothiazole
OR0231-500MG OR0231-1G
APOSOR0231-500MGEA 140 EUR
APOSOR0231-500MG APOSOR0231-1G
Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₂N₄O₂S
Peso Molecular: 288.325 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01124449
Número CAS: 186340-03-4