Print…
4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0230-5G OR0230-1G
APOSOR0230-5GEA 335 EUR
APOSOR0230-5G APOSOR0230-1G
4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972584
Número CAS: 89292-70-6