Print…
2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Cyanobenzyl)piperazine, 1-[(2-Cyanophenyl)methyl]piperazine
OR0228-1G OR0228-250MG
APOSOR0228-1GEA 119 EUR
APOSOR0228-1G APOSOR0228-250MG
2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃
Peso Molecular: 201.268 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972582
Número CAS: 174609-74-6