Print…
1-(4-Nitrobenzyl)piperazine dihydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-[(Piperazin-1-yl)methyl]nitrobenzene dihydrochloride
OR0227-10G OR0227-2G OR0227-5G
APOSOR0227-10GEA 427 EUR
APOSOR0227-10G APOSOR0227-2G APOSOR0227-5G
1-(4-Nitrobenzyl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(4-Nitrobenzyl)piperazine dihydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₅N₃O₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972581
Número CAS: 422517-67-7