Print…
2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Carboxyphenyl)piperazine
OR0215-1G OR0215-5G
APOSOR0215-1GEA 46.4 EUR
APOSOR0215-1G APOSOR0215-5G
2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Peso Molecular: 206.241 g/mol
Ponto de Fusão: 243 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095640
Número CAS: 446831-27-2