Print…
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0211-1G OR0211-5G OR0211-10G
APOSOR0211-1GEA 0 EUR
APOSOR0211-1G APOSOR0211-5G APOSOR0211-10G
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₉H₇BrN₂
Ponto de Fusão: 140…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245520
Número CAS: 916792-28-4