Print…
3-Methoxybenzylhydrazine dihydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydrazinobenzyl methyl ether dihydrochloride, (3-Methoxybenzyl)hydrazine dihydrochloride, 3-(Hydrazinomethyl)phenyl methyl ether dihydrochloride, 3-(Hydrazinomethyl)anisole dihydrochloride
OR0202-1G OR0202-5G OR0202-25G
APOSOR0202-1GEA 208 EUR
APOSOR0202-1G APOSOR0202-5G APOSOR0202-25G
3-Methoxybenzylhydrazine dihydrochloride 95+%
3-Methoxybenzylhydrazine dihydrochloride
Fórmula: C₈H₁₂N₂O·2ClH
Ponto de Fusão: 115…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245507
Número CAS: 849021-11-0