Print…
(Cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0199-1G OR0199-5G OR0199-10G
APOSOR0199-1GEA 0 EUR
APOSOR0199-1G APOSOR0199-5G APOSOR0199-10G
(Cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride 97%
(Cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₆N₂·ClH
Ponto de Fusão: 141…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06245509
Número CAS: 3637-58-9