Print…
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01957-1G OR01957-250MG
APOSOR01957-1GEA 157 EUR
APOSOR01957-1G APOSOR01957-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 198,5…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09836169
Número CAS: 1000017-94-6