Print…
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Cyano-3,4-dichloroaniline
OR01914-100G OR01914-25G OR01914-5G
APOSOR01914-100GEA 1330 EUR
APOSOR01914-100G APOSOR01914-25G APOSOR01914-5G
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 141…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00728602
Número CAS: 147249-41-0