Print…
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01910-1G OR01910-5G
APOSOR01910-1GEA 114 EUR
APOSOR01910-1G APOSOR01910-5G
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₇ClN₄
Ponto de Fusão: 249…252 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01764685
Número CAS: 63211-98-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III