Print…
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR018431-250MG OR018431-1G
APOSOR018431-250MGEA 0 EUR
APOSOR018431-250MG APOSOR018431-1G
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate, tech
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate
Fórmula: C₁₄H₁₂Cl₂O₅S
Ponto de Fusão: 79…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01934803
Número CAS: 306936-30-1
UN: 3261
ADR: 8,III