Print…
6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(6-Chloro-1,3-benzothiazol-2-yl)piperazine
OR018290-1G OR018290-250MG
APOSOR018290-1GEA 290 EUR
APOSOR018290-1G APOSOR018290-250MG
6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole 95+%
6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole
Fórmula: C₁₁H₁₂ClN₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01571353
Número CAS: 153025-29-7