Print…
6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01789-1G OR01789-250MG
APOSOR01789-1GEA 458 EUR
APOSOR01789-1G APOSOR01789-250MG
6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Fórmula: C₁₂H₈ClN₃
Ponto de Fusão: 195…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03407868
Número CAS: 1844-53-7