Print…
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazin-2-yl)benzene
OR01787-1G OR01787-500MG
APOSOR01787-1GEA 393 EUR
APOSOR01787-1G APOSOR01787-500MG
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Fórmula: C₁₂H₈BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832525
Número CAS: 802580-12-7