Print…
2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Phenyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid
OR01759-100MG OR01759-1G OR01759-250MG
APOSOR01759-100MGEA 58 EUR
APOSOR01759-100MG APOSOR01759-1G APOSOR01759-250MG
2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 238.241 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245479
Número CAS: 66630-70-4