Print…
6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Carboxy-2-(3-phenylpiperazin-1-yl)pyridine, 6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
OR01726-100MG OR01726-50MG
APOSOR01726-100MGEA 145 EUR
APOSOR01726-100MG APOSOR01726-50MG
6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Fórmula: C₁₆H₁₇N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245561
Número CAS: 904816-46-2