Print…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR017148-1G OR017148-250MG
APOSOR017148-1GEA 84.1 EUR
APOSOR017148-1G APOSOR017148-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Fórmula: C₆H₇N₃
Ponto de Fusão: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00833260
Número CAS: 306936-77-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III