Print…
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-(tert-Butyl)-2-thenoic acid, 5-(tert-Butyl)-2-carboxythiophene
OR01670-1G OR01670-5G
APOSOR01670-1GEA 45.1 EUR
APOSOR01670-1G APOSOR01670-5G
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₂O₂S
Ponto de Fusão: 125…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01566583
Número CAS: 29212-25-7
UN: 1759
ADR: 8,III