Print…
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01622-1G OR01622-25G OR01622-5G
APOSOR01622-1GEA 0 EUR
APOSOR01622-1G APOSOR01622-25G APOSOR01622-5G
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01691686
Número CAS: 4754-27-2