Print…
3-(tert-Butyl)phenylhydrazine hydrochloride, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(tert-Butyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 1-(tert-Butyl)-3-hydrazinobenzene
OR016187-1G OR016187-250MG OR016187-5G
APOSOR016187-1GEA 219 EUR
APOSOR016187-1G APOSOR016187-250MG APOSOR016187-5G
3-(tert-Butyl)phenylhydrazine hydrochloride, Grau técnico
3-(tert-Butyl)phenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂·ClH
Ponto de Fusão: 146…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00833404
Número CAS: 306937-27-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III