Print…
2,3-Diphenylpiperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01613-100MG OR01613-250MG OR01613-50MG
APOSOR01613-100MGEA 227 EUR
APOSOR01613-100MG APOSOR01613-250MG APOSOR01613-50MG
2,3-Diphenylpiperazine
2,3-Diphenylpiperazine
Fórmula: C₁₆H₁₈N₂
Peso Molecular: 238.328 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245414
Número CAS: 143699-24-5