Print…
3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR016057-1G OR016057-250MG
APOSOR016057-1GEA 0 EUR
APOSOR016057-1G APOSOR016057-250MG
3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
Fórmula: C₆H₆Cl₂N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01765419
Número CAS: 6655-74-9