Print…
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01535-500MG OR01535-250MG
APOSOR01535-500MGEA 249 EUR
APOSOR01535-500MG APOSOR01535-250MG
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one 95%
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one
Fórmula: C₁₇H₁₈O₄
Ponto de Fusão: 132…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245367
Número CAS: 178445-83-5