Print…
Ethyl amino(cyclopropyl)acetate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR015017-1G OR015017-250MG
APOSOR015017-1GEA 835 EUR
APOSOR015017-1G APOSOR015017-250MG
Ethyl amino(cyclopropyl)acetate hydrochloride 95%
Ethyl amino(cyclopropyl)acetate hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18483259
Número CAS: 1311313-77-5