Print…
Phenyl(phenylamino)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR01496-1G OR01496-250MG
APOSOR01496-1GEA 0 EUR
APOSOR01496-1G APOSOR01496-250MG
Phenyl(phenylamino)acetic acid 95%
Phenyl(phenylamino)acetic acid
Fórmula: C₁₄H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01724775
Número CAS: 3684-12-6