Print…
Phenazine-1-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR01490-100MG OR01490-1G OR01490-250MG
APOSOR01490-100MGEA 0 EUR
APOSOR01490-100MG APOSOR01490-1G APOSOR01490-250MG
Phenazine-1-carboxylic acid
Phenazine-1-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 239…245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00185184
Número CAS: 2538-68-3