Print…
2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0089-1G OR0089-500MG OR0089-5G
APOSOR0089-1GEA 87 EUR
APOSOR0089-1G APOSOR0089-500MG APOSOR0089-5G
2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
Fórmula: C₁₅H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00445975
Número CAS: 727-80-0