Print…
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (Piperazin-1-yl)acetaldehyde diethyl acetal
OR0080-1G OR0080-5G OR0080-25G
APOSOR0080-1GEA 71.2 EUR
APOSOR0080-1G APOSOR0080-5G APOSOR0080-25G
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine 98%
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine
Fórmula: C₁₀H₂₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094589
Número CAS: 82516-06-1