Print…
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Piperazin-1-yl)biphenyl dihydrochloride
OR0078-1G OR0078-500MG
APOSOR0078-1GEA 163 EUR
APOSOR0078-1G APOSOR0078-500MG
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride
Fórmula: C₁₆H₁₈N₂·2ClH
Ponto de Fusão: 205…209 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094588
Número CAS: 769944-87-8