Print…
Yttrium(III) acetate hydrate 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Yttrium triacetate hydrate
IN3829-50G IN3829-1KG
APOSIN3829-50GEA 128 EUR
APOSIN3829-50G APOSIN3829-1KG
Yttrium(III) acetate hydrate 99,9%
Yttrium(III) acetate hydrate
Fórmula: (C₂H₃O₂)₃Y·xH₂O
Peso Molecular: 266.04 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150128
Número CAS: 304675-69-2