Print…
Thulium(III) bromide hydrate 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
IN3592-10G IN3592-1G
APOSIN3592-10GEA 0 EUR
APOSIN3592-10G APOSIN3592-1G
Thulium(III) bromide hydrate 99,9%
Thulium(III) bromide hydrate
Fórmula: Tm·Br₃·H₂O
Ponto de Fusão: 952 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150441
Número CAS: 226419-26-7