Print…
Silicon dioxide 99,999%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN3199-100G IN3199-25G
APOSIN3199-100GEA 248 EUR
APOSIN3199-100G APOSIN3199-25G
Silicon dioxide 99,999%
Silicon dioxide
Fórmula: SiO₂
Densidade: 2,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 14808-60-7