Print…
Sarsasapogenin
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BITH3027-100MG BITH3027-25MG
APOSBITH3027-100MGEA 98.6 EUR
APOSBITH3027-100MG APOSBITH3027-25MG
Sarsasapogenin
Sarsasapogenin
Fórmula: C₂₇H₄₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270414
Número CAS: 126-19-2