Print…
Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BISC1046-1MG BISC1046-5MG
APOSBISC1046-1MGEA 725 EUR
APOSBISC1046-1MG APOSBISC1046-5MG
Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Fórmula: C₈H₉D₃N₂O₂·2ClH
Ponto de Fusão: 224…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11656105
Número CAS: 1173023-45-4