Print…
Thiol-PEG2-acid
Fornecedor: Apollo Scientific
BIPG1836-250MG BIPG1836-500MG
APOSBIPG1836-250MGEA 0 EUR
APOSBIPG1836-250MG APOSBIPG1836-500MG
Thiol-PEG2-acid
Thiol-PEG2-acid
Fórmula: C₇H₁₄O₄S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD24503001
Número CAS: 1379649-73-6