Print…
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Boc-NH-PEG6-amine, Boc-NH-PEG6-NH2
BIPG1814-100MG BIPG1814-1G BIPG1814-250MG
APOSBIPG1814-100MGEA 79.9 EUR
APOSBIPG1814-100MG APOSBIPG1814-1G APOSBIPG1814-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
Fórmula: C₁₉H₄₀N₂O₈
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16619391
Número CAS: 1091627-77-8