Print…
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIPG1812-100MG BIPG1812-50MG BIPG1812-250MG
APOSBIPG1812-100MGEA 0 EUR
APOSBIPG1812-100MG APOSBIPG1812-50MG APOSBIPG1812-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
Fórmula: C₁₅H₃₂N₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16619339
Número CAS: 811442-84-9